Learn More
Ácido fólico dihidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021812
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11482477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14300.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75708-92-8 | C19H23N7O8 | 477.434 g/mol
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cellsFolic acid dehydrate is used to form non-covalent complexes with polyethylenimine. It is used for the delivery of genes, which finds application in gene therapy. It is a B-complex vitamin, which is necessary for the body to produce red blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Vitamina B9. Una vitamina del complejo B necesaria para que el cuerpo produzca glóbulos rojos. El ácido fólico dihidrato se utiliza para formar complejos no covalentes con polietilenimina. Se utiliza para el envío de genes, que se aplica en la terapia génica. Es una vitamina del complejo B, que es necesaria para que el cuerpo produzca glóbulos rojos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75708-92-8
Fórmula molecular C19H23N7O8
Peso molecular (g/mol) 477.434
Número MDL MFCD00079305
Clave InChI ODYNNYOEHBJUQP-LTCKWSDVSA-N
Sinónimo folic acid dihydrate, unii-0s1t5c0jzl, 0s1t5c0jzl, pubchem18447, l-glutamic acid, n-4-2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, dihydrate, l-glutamic acid, n-4-2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, hydrate 1:2, folicacid,vitaminmorvitaminbc,vitaminm,pteglu, 2s-2-4-2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl methyl amino phenyl formamido pentanedioic acid dihydrate, s-2-4-2-amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl methyl amino benzamido pentanedioic acid dihydrate
PubChem CID 16211651
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[4-[ -[(2-aminO-4-oxo-1H-pteridin-6-il)metilamino]benzoil]amino]pentanodioico;dihidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folic acid dihydrate
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 100781
Índice Merck 14,4221
Información de solubilidad Miscible with water.
Rotación óptica +18° (c=0.5 in 0.1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.44 (441.40 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%