Learn More
Heathrow Scientific™ Gradillas de tubos Fold and Snap
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7192662 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
40
60
90
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Color unitSize
16223812 40 Azul cada uno
16233812 40 Rojo cada uno
16243812 40 Blanco cada uno
16253812 40 Amarillo cada uno
16203822 60 Azul cada uno
16213822 60 Rojo cada uno
16223822 60 Blanco cada uno
16263812 90 Azul cada uno
16273812 90 Rojo cada uno
16283812 90 Blanco cada uno
16293812 90 Amarillo cada uno
11 options
Código de producto. 16223812
Marca: Heathrow Scientific™ HS243071B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fold and Snap Tube Racks is an economical and durable solution for storing test tubes.
  • Compatible con tubos de ensayo de 5-30 ml
  • Las gradillas de polipropileno se suministran planas en una sola pieza
  • Fácil de montar, simplemente hay que plegar y encajar
  • Su diseño abierto permite incubar las muestras a la misma temperatura
  • El diseño de la gradilla está optimizado para la estabilidad del tubo
  • Se puede utilizar en baños de agua
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Descripción Gradilla de tubos Fold and Snap
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos
Material Polipropileno
Posiciones 40
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Soporte para tubos de ensayo
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tamaño 9,8 x 4,2 x 2,8 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,8 x 4,2 x 2,8 pulg
Longitud (métrico) 24,9 cm
Longitud (imperial) 9,8 in
Anchura (imperial) 4,2 in
Altura (imperial) 2,8 in
Diámetro del pocillo (métrico) 20 mm
Peso (imperial) 0,35 lb
Tipo de producto Rack para tubos
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 7,2 cm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 10,8 cm