Learn More
Folate Receptor alpha Monoclonal Antibody (01), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
235.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno Folate Receptor alpha
Clon 01
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17799733
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
MA543381
50 μL
235.00€
50 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
17739573
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
MA543018
100 μL
410.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Specificity: Human FOLR1
Folate Receptor alpha Monoclonal antibody specifically detects Folate Receptor alpha in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
Folate Receptor alpha
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative
66/67kDa; AA407891; adult folate-binding protein; eIF3 p66; EIF3D; eIF3d {ECO:0000255; eIF3p66; eIF3-p66; EIF3S7; eIF-3-zeta; eIF3-zeta; eIF-3-zeta {ECO:0000255; Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 7; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 7 {ECO:0000255; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D; eukaryotic translation initiation factor 3 subunit D {ECO:0000255; eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 7 (zeta); eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 7 zeta, 66/67kDa; eukaryotic translation initiation factor 3, subunit D; FBP; Fbp1; folate binding protein; folate binding protein 1; folate receptor 1; folate receptor 1 (adult); folate receptor alpha; Folate receptor, adult; folate-binding protein 1; Folbp1; Folbp-1; FOLR; FOLR1; FR-alpha; HAMAP-Rule:MF_03003}; KB cells FBP; MOv18; Ovarian tumor-associated antigen MOv18; translation initiation factor eIF3 p66; translation initiation factor eIF3 p66 subunit
FOLR1
IgG1
Protein A
Antibody
01
ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
P15328
2348
Recombinant Human FOLR1 Protein.
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
FOLR1