Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17725299 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Fastening Type:
Diadema
Ganchos para los oídos
Lazos
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Fastening Type Color unitSize
17725299 Diadema Azul paquete de 500
17715299 Lazos Verde paquete de 500
17735299 Diadema Verde paquete de 500
17745299 Ganchos para los oídos Verde paquete de 500
4 options
Código de producto. 17725299
Marca: Keystone Cleanroom Products S1461DEL2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
  • Mascarillas estériles para salas limpias
  • Certificados de irradiación y conformidad con cada envío
  • Tipos de fijación: Tiras para las orejas, lazos o cinta para la cabeza
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala limpia
Color Azul
Fastening Type Diadema
Material SMS
Tamaño L
Esterilidad Estéril
Dimensiones (L x An) 7 x 4 in
Modelo Plisado, S-1461
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
Desechables Sí
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 18 cm
Cantidad de embalaje 500/Case
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 10 cm