Descripción
- Para su uso en aplicaciones de microbiología
- Durante el almacenamiento de los medios, es preferible cubrir los tapones con papel de aluminio para evitar la contaminación por polvo durante la extracción
- Se producirá una contracción después de un uso continuado tras la esterilización en autoclave, aunque esto depende por completo de la aplicación
- Para eliminar la posibilidad de obstruir el flujo de aire hacia el recipiente del medio, evite arrugar los tapones al ajustarlos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 25mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Microbiología |
| Longitud (métrico) | 50mm |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Tamaño | 25 x 50mm |
| Color | Blanco |
| Material | Poliuretano |
| Tipo de producto | Tapón |