Learn More
BUCHI Conjunto de detector de espuma
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para rotavapor R-220 SE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- When foam or bumping is detected, a short aeration impulse eliminates bumping and cross-contamination
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conjunto de detector de espuma |
| Para utilizar con (equipo) | Para rotavapor R-220 SE |
| Cantidad | 1 Paq. |