missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FNIP1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA564453

Código de producto. 15782212

  • 578.00€ / 100 microlitros

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Immunogen sequence: DHCCMLEFSK ILCTKNNKQN NEFCKCIETV PQDSCKTCFP QQDQRDTLSI LVPHGDKESS DKKIAVGTEW D Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 82%.

FNIP1 encodes a protein that binds to the tumor suppressor protein folliculin and to AMP-activated protein kinase (AMPK). The encoded protein participates in the regulation of cellular metabolism and nutrient sensing by modulating the AMPK and target of rapamycin signaling pathways. This gene has a closely related paralog that encodes a protein with similar binding activities. Both related proteins also associate with the molecular chaperone heat shock protein-90 (Hsp90) and negatively regulate its ATPase activity and facilitate its association with folliculin. Diseases associated with FNIP1 include Birt-Hogg-Dube Syndrome and Pleural Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

FNIP1
Polyclonal
Unconjugated
FNIP1
A730024A03Rik; AI838773; AW557298; FNIP1; folliculin interacting protein 1; folliculin-interacting protein 1; Kiaa1961
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
96459
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TF40
FNIP1
Recombinant protein corresponding to Human FNIP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104216).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado