missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FNDC4 Polyclonal Antibody

Código de producto. 17176933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17176933 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17176933

Marca: Invitrogen™ PA5107129

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

Acts as an anti-inflammatory factor in the intestine and colon. Binds to and acts on macrophages to downregulate pro-inflammatory gene expression. Affects key macrophage functions, including phagocytosis, by downregulating many key pathways for macrophage activation, partly via by STAT3 activation and signaling. May be required to dampen the immunological response in colitis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FNDC4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica FNDC4
N.º de referencia del gen Q9H6D8
Alias de gen 2810430J06Rik; 6330410H20Rik; AB030187; AI838506; AW487863; fibronectin type III domain containing 4; fibronectin type III domain-containing protein 4; fibronectin type III repeat containing protein 1; fibronectin type III repeat-containing protein 1; Fndc4; Fnmp1; FRCP1; UNQ6389/PRO21134
Símbolos de los genes FNDC4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human FNDC4 (aa 71-121).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64838
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.