Learn More
FNDC4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 589.00€
Especificaciones
| Antígeno | FNDC4 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18488811
|
Novus Biologicals
NBP2-14023-25ul |
25ul |
415.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18183510
|
Novus Biologicals
NBP2-14023 |
0.1 mL |
589.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FNDC4 Polyclonal specifically detects FNDC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| FNDC4 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 64838 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: IKDNDSNNNPKEKGKGPEQSPQGRPVGTRQKKSPSINTIDV | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| fibronectin type III domain containing 4, fibronectin type III domain-containing protein 4, Fibronectin type III repeat-containing protein 1, FRCP1FLJ22362 | |
| FNDC4 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only