Descripción
Immunogen sequence: ECYAEEDEFS GLETDTAVPT EEAYVIYDED YEFETSRPPT TTEPSTTATT PRVIPEEGAI SSFPEEEFDL AGRKRFVAPY VTYLNKDPSA PCSLTDALD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 81%, Rat - 78%.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FNDC1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | FNDC1 |
| N.º de referencia del gen | Q4ZHG4 |
| Alias de gen | 1110027O12Rik; 1110051A18Rik; Activation-associated cDNA protein; activator of G-protein signaling 8; AGS8; bA243O10.1; dJ322A24.1; expressed in synovial lining protein; fibronectin type III domain containing 1; fibronectin type III domain containing 2; fibronectin type III domain-containing protein 1; FNDC1; FNDC2; KIAA1866; MEL4B3; mKIAA1866 |
| Símbolos de los genes | FNDC1 |
| Mostrar más |