Learn More
FMRP Antibody (S08-5G5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | FMRP |
|---|---|
| Clon | S08-5G5 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18662484
|
Novus Biologicals
NBP3-19487-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18639683
|
Novus Biologicals
NBP3-19487-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FMRP Monoclonal antibody specifically detects FMRP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISAEspecificaciones
| FMRP | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Epigenetics | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 2332 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S08-5G5 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| FMRPFRAXAPOF, fragile X mental retardation 1, fragile X mental retardation 1 protein, MGC87458, POF1, premature ovarian failure 1, Protein FMR-1 | |
| A synthetic peptide of human FMRP (Uniprot # Q06787) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |