Learn More
FMOC-L-arginina(PMC), 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11956871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11956871 1 g 1 g
11966871 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11956871 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 439870010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 119831-72-0
Fórmula molecular C35H42N4O7S
Peso molecular (g/mol) 662.80
Número MDL MFCD00065618,MFCD00065619
Clave InChI QTWZCODKTSUZJN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-arg pmc-oh, fmoc-l-arg pmc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, fmoc-arg pmc, fmoc-arg pmc oh, ambotzfaa1351, n,a-fmoc-n, o-pmc-l-arginine, n-,a-fmoc-n-, o-2,2,5,7,8-pentamethylchroman, o-2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl-l-arginine
PubChem CID 3010429
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-[[amino-[(2,2,5,7,8-pentametil-3,4-dihidrocromen-6-il)sulfonilamino]metilideno]amino]-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES CC1=C2OC(C)(C)CCC2=C(C)C(=C1C)S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material FMOC-L-Arginine(PMC)
Punto de fusión 108°C to 109°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -4.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.81
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fmoc-L-Arginine(Pmc)
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.