missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FMK, MedChemExpress

Código de producto. 16460356
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460356

Marca: Medchem Express HY52101A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.

FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material FMK
CAS 821794-92-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19FN4O2
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (292.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES FCC(C1=C(C2=C(N=CN=C2N1CCCO)N)C3=CC=C(C=C3)C)=O
Peso molecular (g/mol) 342.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.37
Porcentaje de pureza 95.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado