Learn More
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Código de producto. p-7230135
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
200 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17101491 25 Tests 25 tests
17146321 200 Tests 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17101491 Proveedor ACROBiosystems N.º de proveedor FM3HPY5325TESTS
Mouse Monoclonal Antibody
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Especificaciones
Antígeno FMC63 scFv
Clasificación Monoclonal
Clon Y45
Conjugado PE
Especie del huésped Human (HEK293)
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento -20°C, aviod light
Isotype IgG1