Learn More
FMC63 scFv Mouse, PE, Clone: Y45, AcroBiosystems
Descripción
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FMC63 scFv |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Y45 |
| Conjugado | PE |
| Especie del huésped | Human (HEK293) |
| Cantidad | 200 Tests |
| Estado normativo | RUO |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, aviod light |
| Isotype | IgG1 |