missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The FLYWCH2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FLYWCH2. This antibody recognizes human antigen. The FLYWCH2 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FLYWCH2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, ELISA |
| Concentración | 700 μg/mL |
| Símbolos de los genes | FLYWCH family member 2, FLYWCH2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 150 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 114984 |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?