missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ FLYWCH1 Polyclonal Antibody

Descripción
Recommended positive controls: HeLa, HeLa nucleus. Predicted reactivity: Mouse (85%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Transcription cofactor. Negatively regulates transcription activation by catenin beta-1 CTNNB1, perhaps acting by competing with TCF4 for CTNNB1 binding. May play a role in DNA-damage response signaling. Binds specifically to DNA sequences at peri-centromeric chromatin loci.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FLYWCH1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.61 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7 |
| génica | FLYWCH1 |
| N.º de referencia del gen | Q4VC44 |
| Alias de gen | E030034P13Rik; FLYWCH1; FLYWCH-type zinc finger 1; FLYWCH-type zinc finger-containing protein 1; KIAA1552; mKIAA1552 |
| Símbolos de los genes | FLYWCH1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?