Learn More
Fluvoxamine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16404237
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16404237 50 mg 50 miligramos
16408348 10 mg 10 miligramos
16448096 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16404237
Marca: Medchem Express HYB0103A
MedChemExpress Fluvoxamine maleate (DU-23000 maleate) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Fluvoxamine maleate (DU-23000 maleate) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluvoxamine maleate
CAS 61718-82-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25F3N2O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo DU-23000 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.20 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (46.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.FC(C1=CC=C(/C(CCCCOC)=N/OCCN)C=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 434.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.41
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation