Learn More
Fluticasone (propionate), MedChemExpress
Código de producto. 16454257
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16454257 50 mg 50 miligramos
16438368 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16454257
Marca: Medchem Express HYB0154
MedChemExpress Fluticasone propionate, a potent topical anti-inflammatory corticosteroid, is a selective glucocorticoid receptor agonist, with an absolute affinity (KD) of 0.5 nM. Fluticasone propionate shows little or no activity at other steroid receptors. Anti-viral activity.
Fluticasone propionate, a potent topical anti-inflammatory corticosteroid, is a selective glucocorticoid receptor agonist, with an absolute affinity (KD) of 0.5 nM. Fluticasone propionate shows little or no activity at other steroid receptors. Anti-viral activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluticasone (propionate)
Forma física Solid
CAS 80474-14-2
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31F3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (199.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(CC)O[C@@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])C[C@H](F)C3=CC4=O)C)([C@@H]2C)C(SCF)=O
Peso molecular (g/mol) 500.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.57
Porcentaje de pureza 99.91%