Learn More
BRAND™ Embudos de PP con el interior acanalado
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
45 mm
100 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 20
Descripción
- Fabricados con polipropileno para una buena resistencia química
- Para la filtración rápida
- En ángulo de 60°
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 11 mm |
| Material | Polipropileno |
| Ángulo | 60° |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración rápida |
| Longitud del tubo (métrico) | 82 mm |
| Cantidad | 1/paq. |
| Tipo de producto | Embudo |