Descripción
- Fabricados con polipropileno para una buena resistencia química
- Para la filtración rápida
- En ángulo de 60°
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 45 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 5 mm |
| Material | Polipropileno |
| Ángulo | 60° |
| Color | Translúcido |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración rápida |
| Longitud del tubo (métrico) | 44 mm |
| Cantidad | 20/paq. |
| Tipo de producto | Embudo |