Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flurbiprofen, 98 %
Código de producto. p-7077499 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
Código de producto. 15216058
Marca: Thermo Scientific Chemicals 454660010
Solicitar formato a granel o personalizado
El flurbiprofeno, n.° de CAS 5104-49-4, es un antiinflamatorio no esteroideo basado en ácido monocarboxílico (AINE).
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El flurbiprofeno se compone de una fracción de 2-fluoro-[1,1'-bifenil-4-il] unida al ácido propiónico
•El flurbiprofeno actúa inhibiendo la prostaglandina endoperóxido sintasa y reduciendo la producción de prostaglandinas y pirógenos
Aplicaciones
• El flurbiprofeno es útil para estudiar las vías asociadas con la producción de prostaglandinas
• Es adecuado para investigaciones de laboratorio sobre dolor, inflamación, presión ocular y recuperación posoperatoria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5104-49-4
Fórmula molecular C15H13FO2
Peso molecular (g/mol) 244.27
Número MDL MFCD00079303
Clave InChI SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo flurbiprofen, ansaid, froben, antadys, cebutid, flurofen, anside, flurbiprofene, flurbiprofeno, flurbiprofenum
PubChem CID 3394
ChEBI CHEBI:5130
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fluoro-4-fenilfenil)propanoico
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(C(F)=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flurbiprofen
Punto de fusión 110.0°C to 114.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,4229
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, readily soluble in most polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.27
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Flurbiprofen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.