Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión Viton™
Descripción
- Alta resistencia a productos químicos.
- Baja permeabilidad a los gases.
- Amplio intervalo de temperatura.
- Vida útil limitada.
- No deben usarse para alimentos, bebidas ni fármacos.
- Aplicaciones
- Ácidos: Excelente
- Soluciones alcalinas: Excelente
- Disolventes: Limitada
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: razonable
- Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR1,5.3,0 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,06 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,52 mm |
| Material | Viton |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,126 in, 3,22 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0,066 in |
| Grosor (métrico) | 1,7 mm |
| Mostrar más |