Learn More
Ismatec™ Tubos de 2 tapones Fluran™ HCA F-5500-A
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 0,51mm, DE de 2,35mm
DI de 0,64mm, DE de 2,48mm
DI de 0,89mm, DE de 2,73mm
DI de 1,02 mm, DI de 2,86 mm
DI de 1,52mm, DE de 3,36mm
DI de 2,79mm, DE de 4,63mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Alta resistencia a productos químicos.
- Baja permeabilidad a los gases.
- Amplio intervalo de temperatura.
- Vida útil limitada.
- No deben usarse para alimentos, bebidas ni fármacos.
- Aplicaciones
- Ácidos: Excelente
- Soluciones alcalinas: Excelente
- Disolventes: Limitada
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Buena
- Medios estériles: razonable
- Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR1,5.3,0 |
| Descripción | Código de color: Naranja-amarillo |
| Material | F-5500-A Fluran |
| Longitud global (métrico) | 18 cm |
| Grosor (métrico) | 0,92 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes CA. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -31 °C |
| Cantidad de embalaje | 12 uds./paq. |
| Tamaño de los tubos | DI de 0,51mm, DE de 2,35mm |
| Permeabilidad a los gases | CO2 38, O2 14, N2 5 |
| Mostrar más |