missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluralaner, MedChemExpress

Código de producto. p-200099632
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16493247 50 mg 50 miligramos
16489757 5 mg 5 miligramos
16467206 100 mg 100 miligramos
16407238 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16493247

Marca: Medchem Express HY16973

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.

Fluralaner (INN) is a systemic insecticide and acaricide Fluralaner through potent blockage of GABA and L-glutamate gated chloride channels.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fluralaner
Forma física Solid
CAS 864731-61-3
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17Cl2F6N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo A1443 AH252723
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (359.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(NCC(F)(F)F)=O)C1=CC=C(C2=NOC(C(F)(F)F)(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)C2)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 556.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.29
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.