Learn More
Greiner Bio-One Microplaca no tratada de 96 pocillos FLUOTRAC™ 200
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10023973
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Propiedad de unión:
Alta adherencia
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. Color Propiedad de unión unitSize
10023973 Blanco Alta adherencia 40 PCS
10701634 Negro Alta adherencia 40 PCS
2 options
Código de producto. 10023973
Marca: Greiner Bio-One 675074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use in fluorescence immunoassay. Greiner Bio-One FLUOTRAC™ 200 96-Well Non-Treated Microplate is suitable for non polar proteins and peptides.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricada según las directrices de DIN ISO 9001
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Reducción del volumen de muestra en 50 hasta un %
  • Sta
Service Plan
No
Garantía
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
BreakApart No
Propiedad de unión Alta adherencia
Formato Zona media
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Alta adherencia
Color Blanco
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 15 a 175 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
N.º por caja 40
N.° por paquete 10
Cantidad 40/caja
Color de pocillo Blanco