Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Sulfate-Modified Microspheres, 0.02–4.0 μm
Código de producto. 11554856
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,02 μm
0,20 μm
1 μm
2 μm
4 μm
Color:
Amarillo-verde
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Color unitSize
11554856 2 μm Amarillo-verde 2 ml
11534856 1 μm Rojo cada uno
11574856 4 μm Rojo 2 ml
11514856 0,02 μm Amarillo-verde 10 ml
11524856 0,20 μm Amarillo-verde 10 ml
11544856 1 μm Amarillo-verde 10 ml
11584856 4 μm Amarillo-verde 2 ml
7 options
Código de producto. 11554856
Marca: Invitrogen™ F8853
Realice citometrías de flujo, microscopías, HTS y HCS con nuestras microesferas FluoSpheres modificadas con sulfato, con diferentes diámetros de gránulos.
Realice fácilmente citometrías de flujo, microscopías, HTS, HCS y otras aplicaciones de laboratorio que utilizan nuestra amplia selección de microesferas FluoSpheres modificadas con sulfato. Estos gránulos de microesferas se pueden utilizar en adsorción pasiva o activa, acoplamiento covalente de proteínas, ácidos nucleicos y biomoléculas para aplicaciones de captura de partículas.
Las microesferas FluoSphere modificadas con sulfato están cargadas con colorantes fluorescentes exclusivos, lo que las convierte en las microesferas más brillantes disponibles. Debido a que las moléculas de tinte fluorescente están contenidas dentro de cada microesfera de poliestireno en lugar de solo en la superficie, las moléculas de tinte están protegidas de muchos de los efectos ambientales que causan la supresión o la decoloración fotofráfica de fluoróforos expuestos. La estabilidad, uniformidad y reproducibilidad de las microesferas FluoSpheres, así como su amplia selección de colores, los convierten en las herramientas preferidas para los ensayos de investigación y diagnóstico que utilizan fluorescencia.
Las microesferas sulfatadas modificadas son partículas relativamente hidrófobas que adsorben de forma pasiva y casi irreversible casi cualquier proteína, incluidas la albúmina, la IgG, la avidina y la estreptavidina.
Aplicaciones clave de microesferas FluoSpheres modificadas con sulfato
• Calibración de instrumentos (citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS)
• Pruebas de flujo (microfluidos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire), marcadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular), inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
• Marcadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
• Immunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
Especificaciones de microesferas FluoSpheres modificadas con sulfato para F8845, F8848, F8852, F8853 y F8859:
• Etiqueta (excitación/emisión): amarillo-verde (505/515)
• Diámetro nominal del gránulo: 0,02, 0,2, 1,0, 2,0 y 4,0 µm
• Superficie de acoplamiento: sulfato
• Sólidos: 2 %
Especificaciones de microesferas FluoSpheres modificadas con sulfato para F8851 y F8858:
• Rojo (580/605)
• Diámetro nominal del gránulo: 1,0, 4,0 µm
• Superficie de acoplamiento: sulfato
• Sólidos: 2 %
Las microesferas fluorescentes FluoSpheres son potencialmente más sensibles que los métodos colorimétricos en la mayoría, si no en todos, los sistemas de pruebas de diagnóstico principales basados en microesferas actualmente en uso, incluidas las pruebas de aglutinación con microesferas, las pruebas de separación de filtros, los métodos ELISA de captura de partículas y las técnicas de sándwich de dos partículas.
Las microesferas FluoSpheres modificadas con sulfato (también llamados gránulos de látex o partículas de látex) se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una serie de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna decoloración fotofráfica, incluso cuando se excita con la intensa iluminación necesaria para la microscopía de fluorescencia. Durante todo el proceso de fabricación se toman todas las precauciones posibles para garantizar que las micropartículas se mantienen libres de agentes contaminantes. El producto final se vende como suspensión en agua ultrapura, en la mayoría de los casos con 2 mm de azida o 0,02 % de timerosal como conservante.
Existen otras modificaciones de la superficie para facilitar el acoplamiento de diversas moléculas y proteínas a la superficie del gránulo, incluidas las microesferas FluoSphere modificadas con amina y carboxilato
Opciones para microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones para microesferas sin surfactantes ultralimpias para aplicaciones comerciales y de investigación.
Microesferas personalizadas
Preparamos microesferas personalizadas previa solicitud. Por ejemplo, los gránulos de FluoSpheres modificados con sulfato pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolor. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficaz y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Color Amarillo-verde
Para utilizar con (aplicación) Análisis celular
Material Poliestireno
Tipo de producto Microesfera
Línea de productos FLUOSPHERES
Cantidad 2 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Modificación de la superficie Sulfato
Volumen (métrico) 2 mL
Diámetro (métrico) 2 μm