Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ NeutrAvidin™-Labeled Microspheres, 0.2 μm, yellow-green fluorescent (505/515), 1% solids
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestras partículas Molecular Probes™ FluoShperes™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear partículas intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia. Existen diferentes modificaciones de la superficie para facilitar el acoplamiento de diversas moléculas y proteínas a la superficie de la partícula.
Especificaciones de las microesferas FluoSpheres™
Etiqueta (Ex/EM): Fluorescente amarillo-verde (505 / 515)
Diámetro nominal de la partícula: 0,2 μm
Modificación de la superficie: NeutrAvidin™
Sólidos: 1%
Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
Las partículas de FluoSpheres™ modificadas con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que las hace adecuadas para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC
Las partículas de sulfato de FluoSpheres™ son partículas relativamente hidrófobas que adsorben pasiva e irreversiblemente casi cualquier proteína, incluyendo la albúmina, IgG, avidina y estreptavidina
Las partículas de FluoSpheres™ de aldehído-sulfato tienen grupos de aldehídos de superficie agregados, diseñados para reaccionar con proteínas y otras aminas en condiciones muy suaves.
Las partículas de FluoSpheres™ modificadas con amina pueden acoplarse a una amplia variedad de moléculas aminorreactivas, incluyendo los ésteres de succinidil e isotiocianatos de haptenos y fármacos o los ácidos carboxílicos de proteínas, utilizando un carbodiimido soluble en agua
Aplicaciones clave de las microesferas
Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará partículas con estas variaciones:
Diez colores fluorescentes
10 diámetros nominales de partículas: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, neutravidina, biotina, europio y platino
Opciones de microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, las partículas de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones de las microesferas FluoSpheres™
Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
Aplicaciones clave de las microesferas
Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará partículas con estas variaciones:
Opciones de microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones de microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Preparamos pedidos personalizados a petición del cliente. Por ejemplo, las partículas de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Color | Amarillo-verde |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Microesfera |
| Línea de productos | FLUOSPHERES |
| Cantidad | 0.4 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modificación de la superficie | Otra modificación o etiqueta |
| Diámetro (métrico) | 0,2 μm |