Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Product Code. 10684243
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,02 μm
0,04 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,5 μm
1,0 μm
2,0 μm
Color:
Amarillo-verde
Amarillo-verde, Naranja, Rojo, Rojo oscuro
Azul
Carmesí
Infrarrojo
Naranja
Rojo
Rojo Nilo
Rojo oscuro
Rojo-naranja
Excitación/emisión:
350/440 nm
365/415 nm
365/610 nm
505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm
505/515 nm
535/575 nm
540/560 nm
565/580 nm
580/605 nm
625/645 nm
660/680 nm
715/755 nm
Cantidad:
1 mL
10 mL
1 ml (cada uno)
2 mL
Unit Size:
2 ml
cada uno
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro (métrico) Color Excitación/emisión Cantidad unitSize
10684243 0,02 μm Carmesí 625/645 nm 2 mL cada uno
10328192 0,1 μm Amarillo-verde 505/515 nm 10 mL cada uno
10696523 1,0 μm Carmesí 625/645 nm 2 mL cada uno
10023162 1,0 μm Amarillo-verde 505/515 nm 10 mL cada uno
10484962 0,1 μm Rojo 580/605 nm 10 mL cada uno
10513463 0,2 μm Amarillo-verde 505/515 nm 10 mL cada uno
10033062 0,2 μm Rojo oscuro 660/680 nm 2 mL cada uno
10573663 0,04 μm Amarillo-verde, Naranja, Rojo, Rojo oscuro 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm 1 ml (cada uno) cada uno
11514796 0,2 μm Naranja 365/610 nm 2 mL 2 ml
10751154 0,02 μm Rojo oscuro 660/680 nm 2 mL cada uno
10398352 0,02 μm Rojo 580/605 nm 10 mL cada uno
10338652 0,04 μm Amarillo-verde 505/515 nm 1 mL cada uno
10462472 0,5 μm Amarillo-verde 505/515 nm 10 mL cada uno
10318532 1,0 μm Naranja 540/560 nm 10 mL cada uno
10207002 2,0 μm Rojo Nilo 535/575 nm 2 mL cada uno
10768424 2,0 μm Amarillo-verde 505/515 nm 2 mL cada uno
10043302 0,02 μm Azul 365/415 nm 10 mL cada uno
10761154 0,02 μm Rojo Nilo 535/575 nm 10 mL cada uno
10412892 0,02 μm Amarillo-verde 505/515 nm 10 mL cada uno
10093262 0,04 μm Rojo oscuro 660/680 nm 1 mL cada uno
10378932 0,04 μm Naranja 540/560 nm 1 mL cada uno
10606553 0,04 μm Rojo 580/605 nm 1 mL cada uno
10144722 0,04 μm Rojo-naranja 565/580 nm 1 mL cada uno
10003572 0,1 μm Azul 350/440 nm 10 mL cada uno
10154722 0,1 μm Infrarrojo 715/755 nm 1 mL cada uno
10043142 0,1 μm Naranja 540/560 nm 10 mL cada uno
10296612 0,2 μm Azul 365/415 nm 10 mL cada uno
10463622 0,2 μm Carmesí 625/645 nm 2 mL cada uno
10328482 0,2 μm Naranja 540/560 nm 10 mL cada uno
10544803 0,2 μm Rojo 580/605 nm 10 mL cada uno
10738044 0,5 μm Rojo 580/605 nm 10 mL cada uno
10398142 1,0 μm Azul 365/415 nm 10 mL cada uno
10358482 1,0 μm Azul 350/440 nm 10 mL cada uno
10217142 1,0 μm Rojo Nilo 535/575 nm 10 mL cada uno
10564423 1,0 μm Rojo 580/605 nm 10 mL cada uno
10758244 2,0 μm Azul 365/415 nm 2 mL cada uno
10318632 2,0 μm Rojo 580/605 nm 2 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10684243 Supplier Invitrogen™ Supplier No. F8782
This item is not returnable. View return policy
Consiga la fluorescencia más brillante gracias a las microesferas FluoSphere modificadas con carboxilos, disponibles en diferentes colores y tamaños de partículas.
Utilice nuestra amplia selección de microesferas modificadas con carboxilatos FluoSpheres para realizar fácilmente citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS, inmunoensayo, así como otras aplicaciones de laboratorio. Los gránulos FluoSphere se pueden utilizar en adsorción pasiva o activa, acoplamiento covalente de proteínas, ácidos nucleicos y biomoléculas para aplicaciones de captura de partículas. Las microesferas FluoSphere están cargadas de colorantes fluorescentes exclusivos, lo que las convierte en las microesferas más brillantes disponibles.
Visualice la fluorescencia más brillante para aplicaciones de laboratorio, como microscopía de fluorescencia, citometría de flujo, HTS, HCS y rastreo celular, gracias a nuestras microesferas FluoSphere modificadas con carboxilatos, fabricadas con microesferas de poliestireno y cargadas con diferentes colorantes patentados. Gracias al uso de métodos de coloración especializados, permite que todas las moléculas de colorante fluorescente estén contenidas dentro de cada microesfera de poliestireno, en lugar de en la superficie. Este entorno de protección dentro del gránulo protege el tinte de efectos medioambientales perjudiciales, como la decoloración fotográfica. Nuestras microesferas modificadas con carboxilato están recubiertas con un polímero hidrofílico que contiene múltiples ácidos carboxílicos para la fijación covalente de los ligandos. Existen diversos tamaños de partículas disponibles para diferentes usos y experimentos de investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Color Carmesí
Para utilizar con (aplicación) Microscopía de fluorescencia
Material Poliestireno
Tipo de producto Microesfera modificada con carboxilatos
Excitación/emisión 625/645 nm
Línea de productos FLUOSPHERES
Cantidad 2 mL
Modificación de la superficie Carboxilato
Diámetro (métrico) 0,02 μm