Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Amine-Modified Microspheres, 1.0 μm, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids
Descripción
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Nuestros gránulos Molecular Probes™ FluoSpheres™ se fabrican utilizando poliestireno ultralimpio de alta calidad y se cargan con una variedad de nuestros colorantes patentados para crear gránulos intensamente fluorescentes que suelen mostrar poca o ninguna fotodecoloración, incluso cuando se excitan con una iluminación intensa necesaria para la microscopia de fluorescencia. Existen diferentes modificaciones de la superficie para facilitar el acoplamiento de diversas moléculas y proteínas a la superficie del gránulo.
Especificaciones de la microesfera FluoSpheres™
Etiqueta (Ex/EM): Amarillo-verde (505/515)
Diámetro nominal del gránulo: 1,0 μm
Superficie de acoplamiento: Amina
Sólidos: 2 %
Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con carboxilato tienen una alta densidad de ácidos carboxílicos colgantes en su superficie, lo que los hace adecuados para el acoplamiento covalente de proteínas y otras biomoléculas que contienen amina utilizando reactivos de carbodiimida solubles en agua como EDAC
Los gránulos de sulfato de FluoSpheres™ son partículas relativamente hidrófobas que adsorben pasiva e irreversiblemente casi cualquier proteína, incluyendo la albúmina, IgG, avidina y estreptavidina
Los gránulos de FluoSpheres™ de aldehído-sulfato tienen grupos de aldehído de superficie agregados, diseñados para reaccionar con proteínas y otras aminas en condiciones muy suaves.
Los gránulos de FluoSpheres™ modificados con amina pueden acoplarse a una amplia variedad de moléculas aminorreactivas, incluyendo los ésteres de succinidil e isotiocianatos de haptenos y fármacos o los ácidos carboxílicos de proteínas, utilizando un carbodiimido soluble en agua
Aplicaciones clave de microesferas
Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
Análisis de flujo (microfluídicos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará gránulos con estas variaciones:
10 colores fluorescentes
10 diámetros nominales de gránulos: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm y 15,0 μm
Cuatro modificaciones superficiales para el acoplamiento de proteínas: carboxilato, sulfato, aldehído-sulfato, amina
Microesferas que además están preacopladas con estreptavidina, neutravidina, biotina, europio y platino
Opciones para microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones para microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Prepararemos pedidos personalizados bajo petición. Por ejemplo, los gránulos de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones de la microesfera FluoSpheres™
Características de las diferentes superficies de acoplamiento de FluoSpheres™
Aplicaciones clave de microesferas
Opciones para las microesferas fluorescentes FluoSpheres™
Entre nuestra completa oferta de productos de microesferas fluorescentes, encontrará gránulos con estas variaciones:
Opciones para microesferas sin teñir
También ofrecemos cientos de opciones para microesferas sin surfactantes UltraClean™ para aplicaciones de investigación y comerciales.
Le prepararemos un producto de microesferas personalizado
Prepararemos pedidos personalizados bajo petición. Por ejemplo, los gránulos de FluoSpheres™ pueden prepararse con intensidades inferiores a las de nuestra selección regular, una característica deseable en algunas aplicaciones multicolores. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Color | Amarillo-Verde |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Microesfera |
| Línea de productos | FLUOSPHERES |
| Cantidad | 5 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Modificación de la superficie | Amina |
| Diámetro (métrico) | 1 μm |