Learn More
Cytiva Membrana de transferencia de PVDF FluoroTrans™ W
Código de producto. 17194711
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3,3 m
7 x 9 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17194711 7 x 9 cm paquete de 10
17104721 20 x 20 cm paquete de 10
17114721 26 cm x 3,3 m 1 rollo
17184711 10 x 15 cm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17194711 Proveedor Cytiva N.º de proveedor BSP0158
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La membrana FluoroTrans W está optimizada para aplicaciones de transferencia Western.
  • Esta membrana permite la detección de proteínas sensibles con un fondo bajo y una quemadura de proteínas muy baja
  • La membrana FluoroTrans W es compatible con todas las tinciones de proteínas totales y los métodos de inmunodetección
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado hojas
Descripción No estéril
Material PVDF FluoroTrans
Tamaño de poro 0,2 μm
Dimensions (LxW) 7 x 9 cm
Grosor 127 μm