Learn More
Cytiva Membrana de transferencia de PVDF FluoroTrans™ W
Código de producto. 17114721
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3,3 m
7 x 9 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 10
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17114721 26 cm x 3,3 m 1 rollo
17104721 20 x 20 cm paquete de 10
17184711 10 x 15 cm paquete de 10
17194711 7 x 9 cm paquete de 10
4 options
Código de producto. 17114721
Marca: Cytiva BSP0161
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La membrana FluoroTrans W está optimizada para aplicaciones de transferencia Western.
  • Esta membrana permite la detección de proteínas sensibles con un fondo bajo y una quemadura de proteínas muy baja
  • La membrana FluoroTrans W es compatible con todas las tinciones de proteínas totales y los métodos de inmunodetección
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado Rollo
Descripción No estéril
Material PVDF FluoroTrans
Tamaño de poro 0,2 μm
Dimensions (LxW) 26 cm x 3,3 m
Grosor 127 μm