Learn More
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ Microplate Fluorometer, two dispensers
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Con un excelente rendimiento óptico, el fluorímetro de microplacas Fluoroskan es ideal para aplicaciones de investigación de ciencias de la vida, como estudios fluorimétricos de proteínas y enzimas, estudios de interacción molecular, cuantificación de ácidos nucleicos, y ensayos inmunológicos, celulares, de genes indicadores y de cinasa fluorimétrica.
• Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
• Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
• Software Thermo Scientific SkanIt potente y fácil de usar
Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
El uso de una óptica de iluminación directa sin fibra, que admite las lecturas superior e inferior, permite una gran sensibilidad, un amplio rango dinámico y resultados exactos y precisos para placas de 6 a 384 pocillos.
Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
El fluorímetro de microplacas Fluoroskan puede equiparse con hasta tres dispensadores de reactivos* para su uso durante los ensayos cinéticos rápidos, tales como los ensayos de flujo Ca2+. Los dispensadores integrados admiten la dispensación y la lectura simultáneas, lo que permite supervisar mediciones cinéticas rápidas desde el inicio mismo de la reacción. El volumen muerto muy bajo y el reflujo permiten la conservación de los reactivos.
* El técnico de mantenimiento debe realizar la actualización para incluir el tercer dispensador
Software SkanIt potente y fácil de utilizar
Con la configuración del flujo de trabajo visual, el software Skanlt es rápido y fácil de aprender. Ofrece el análisis fácil de los datos (con una completa selección de cálculos incorporados, que incluyen sustracción de blanco, creación de curvas estándar, clasificación, control de calidad y análisis cinético) y funciones de exportación. Cada usuario puede instalar el software SkanIt en su propio ordenador para configurar ensayos y analizar datos.
Incluye:
software para PC SkanIt y los siguientes pares de filtros (excitación/emisión): 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm. Hay una amplia selección de filtros adicionales disponibles previa solicitud.
Aplicaciones
: ensayos de flujo Ca2+, proliferación celular, citotoxicidad, adherencia celular, cuantificación de ácidos nucleicos, ensayos de genes indicadores, ensayos de hibridación, canal de iones, ensayos FRET, inmunoensayos, actividad enzimática, cuantificación de bacterias, fagocitosis y ensayos con oligonucleótidos
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Robot |
| Tipo de detector | Tubo fotomultiplicador (PMT) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in) |
| Temperatura de la incubadora | Ambiente +3 °C a 45 °C |
| Interfaz | Software para PC (software Thermo Scientific SkanIt) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de cuarzo |
| Velocidad de medición | 18 s para placa de 96 pocillos |
| Tecnología de medición | Intensidad de la fluorescencia |
| Tipos de placas | Placas de 6 a 384 pocillos |
| Línea de productos | Fluoroskan |
| Mostrar más |