Learn More
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ FL Microplate Fluorometer and Luminometer, one dispenser
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Con un rendimiento óptico excelente, el fluorímetro y luminómetro de microplacas Fluoroskan FL es idóneo para los ensayos de fluorimetría y luminometría de ciencias de la vida. El fluorímetro y luminómetro Fluoroskan FL ofrece formatos de placa versátiles, velocidades rápidas de lectura de placas y hasta tres dispensadores.
• Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
• Velocidad rápida de lectura esencial para aplicaciones cinéticas
• Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
• Software Thermo Scientific SkanIt potente y fácil de usar
Alta sensibilidad para lectura superior e inferior
El uso de una óptica de iluminación directa sin fibra, que admite las lecturas superior e inferior, permite una gran sensibilidad, un amplio rango dinámico y resultados exactos y precisos para placas de 6 a 384 pocillos.
Velocidad rápida de lectura esencial para aplicaciones cinéticas
El luminómetro y fluorímetro de microplacas Fluoroskan FL tiene la capacidad de leer una placa de 96 pocillos en solo 18 segundos, esencial para aplicaciones cinéticas. La medición GFP fluorimétrica y la medición luminométrica de luciferasa del mismo pocillo se realizan con rapidez gracias a la versatilidad de la programación de ensayos.
Dispensadores integrados para el inicio preciso de las reacciones cinéticas
El luminómetro y fluorímetro de microplacas Fluoroskan FL puede equiparse con hasta tres dispensadores de reactivos* para utilizarlos durante los ensayos cinéticos rápidos, tales como los ensayos de flujo de Ca2+. Los dispensadores integrados admiten la dispensación y la lectura simultáneas, lo que permite supervisar mediciones cinéticas rápidas desde el inicio mismo de la reacción. Las funciones de volumen muerto muy bajo y de reflujo permiten la conservación de los reactivos.
*El técnico de mantenimiento debe realizar la actualización para incluir el tercer dispensador
Software SkanIt potente y fácil de utilizar
Con la configuración del flujo de trabajo visual, el software Skanlt es rápido y fácil de aprender. Ofrece análisis de datos sin esfuerzo (con una completa selección de cálculos incorporados, que incluyen sustracción de blanco, creación de curvas estándar, clasificación, control de calidad y análisis cinético) y funciones de exportación. Cada usuario puede instalar el software SkanIt en su propio ordenador para configurar ensayos y analizar datos.
Incluye:
software para PC SkanIt y los siguientes pares de filtros (excitación/emisión): 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm. Hay una amplia selección de filtros adicionales disponibles previa solicitud.
Aplicaciones
: ensayos de flujo Ca2+, proliferación celular, citotoxicidad, adherencia celular, cuantificación de ácidos nucleicos, ensayos de genes indicadores, ensayos de hibridación, canal de iones, ensayos FRET, ensayos BRET, inmunoensayos, actividad enzimática, cuantificación de bacterias, fagocitosis y ensayos con oligonucleótidos
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Robot |
| Tipo de detector | Tubo fotomultiplicador (PMT) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in) |
| Temperatura de la incubadora | Ambiente +3 °C a 45 °C |
| Interfaz | Software para PC (software Thermo Scientific SkanIt) |
| Fuente de luz | Lámpara halógena de cuarzo |
| Velocidad de medición | 18 s para placa de 96 pocillos |
| Tecnología de medición | Intensidad de fluorescencia, luminiscencia |
| Tipos de placas | Placas de 6 a 384 pocillos |
| Línea de productos | Fluoroskan |
| Mostrar más |