Learn More
Fluorolink™ E10-H
Código de producto. 15422739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15422739 100 g 100 g
15412739 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15422739
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66374.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en modificaciones de polímeros.
Use in polymer modifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en modificaciones de polímeros.
Solubilidad
Soluble en disolventes fluorados, alcohol y cetonas. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162492-15-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorolink™ E10-H
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.73 g/mL
Olor Odorless
Índice de refracción 1.317
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in fluorinated solvents,alcohol,and ketones; Insoluble in water.
Forma física Líquido