Learn More
Fluorolink™ E10-H
Código de producto. 15412739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15412739 25 g 25 g
15422739 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66374.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en modificaciones de polímeros.
Use in polymer modifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en modificaciones de polímeros.
Solubilidad
Soluble en disolventes fluorados, alcohol y cetonas. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162492-15-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorolink™ E10-H
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.73 g/mL
Olor Odorless
Índice de refracción 1.317
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in fluorinated solvents,alcohol,and ketones; Insoluble in water.
Forma física Líquido