Learn More
Saint-Gobain Tubos para fluoroelastómero
Código de producto. 11795035
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
8 mm
Diámetro exterior (imperial):
6 mm
12 mm
Grosor (métrico):
1 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
11795035 4 mm 6 mm 1 mm 5 metros
11760655 8 mm 12 mm 2 mm 5 metros
2 options
Código de producto. 11795035
Marca: Saint-Gobain 77023005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recomendados para la transferencia de productos químicos altamente agresivos. Los tubos de fluoroelastómero Saint Gobain Performance Plastics™ Iso-Versinic™ ofrecen una buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie y pueden resistir entornos severos en aplicaciones de laboratorio o industriales generales.
  • Extraordinaria resistencia química a ácidos fuertes, disolventes clorados y alcoholes
  • Resistentes a las llamas
  • Resistencia a la temperatura de - 20 °C a + 200 °C (posiblemente + 300 °C máximo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material Fluoroelastómero
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Excelente resistencia a los disolventes y resistencia a los ácidos a altas temperaturas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Esterilidad Estériles
Color Negro
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) de 200 °C