Learn More
Fluorociclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15530624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15530624
Marca: Thermo Scientific Acros 459320050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 372-46-3 | C6H11F | 102.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-46-3
Fórmula molecular C6H11F
Peso molecular (g/mol) 102.15
Clave InChI GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv
PubChem CID 78988
Nombre IUPAC fluorociclohexano
SMILES C1CCC(CC1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluorocyclohexane
Punto de fusión 13.0°C
Densidad 0.9280g/mL
Punto de ebullición 103.0°C to 105.0°C
Temperatura de inflamación 5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal C6H11F
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.928
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluorocyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.