Learn More
Falcon™ Placas complementarias y soportes permeables de 24 pocillos FluoroBlok™
Tienda Corning ProductosDescripción
Las placas complementarias para insertos de cultivo celular Falcon se han diseñado especialmente para su uso con insertos de cultivo celular Falcon o Corning™ BioCoatTM, de forma que se elimina la evaporación y la contaminación debido a un ajuste incorrecto de la tapa.
En la posición de alimentación, se mejora el acceso a las pipetas para la manipulación de líquidos en el lado basolateral. Los reactivos se pueden añadir rápida y de forma consistente para experimentos con tiempo. La aspiración de los medios del pocillo es más fácil, con lo que se reduce el riesgo de contaminación.
En la posición de incubación, los insertos de cultivo celular Falcon permanecen bloqueados en su posición en los pocillos de la placa complementaria Falcon. Los medios no se captan entre el inserto y la pared del pocillo. La exclusiva tapa de baja evaporación del Falcon proporciona un curioso sistema de paso de aire que reduce la evaporación y la contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Área de cultivo | 0,3 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Inserto de cultivo celular |
| Número de pocillos | 24 |
| Para utilizar con (equipo) | Falcon™ Placa complementaria de 24 pocillos con soporte permeable de poliestireno para células tratadas con TC |
| Tamaño de poro | 1 μm |
| Membrana de soporte | Tereftalato de polietileno |
| Diámetro (métrico) | 0,65 cm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.