Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro nominal (métrico):
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Cantidad:
1 g
5 g
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 g
5 g
Descripción
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde y rojo, que son partículas de polímero con tinción interna y colores brillantes y llamativos.
Fabricadas en poliestireno, las partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific Fluoro-Max de color verde y rojo tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C). Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia. También se pueden detectar usando una lámpara de minerales o de luz negra (UV).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Puede contener una cantidad mínima de dispersantes |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) |
| Color | Verde |
| Material | Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) |
| Tipo de producto | Partícula fluorescente |
| Tipo de colorante | Verde fluorescente Fireflli (468/508 nm) |
| Incluye | Folleto de instrucciones del paquete |
| N.° de celdas | 5,28 x 106/gramo |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ |
| Mostrar más |