Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Código de producto. 11835052 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro nominal (métrico) | Cantidad | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11835052 | 160 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11865042 | 80 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11885042 | 100 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11805052 | 120 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11815052 | 140 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11825052 | 140 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11845052 | 160 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11855052 | 5 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11865052 | 5 μm | 5 g | Verde | 1 PCS |
| 11875052 | 10 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11885052 | 10 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11895052 | 15 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11805062 | 15 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11825062 | 25 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11835062 | 30 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11845062 | 30 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11855062 | 40 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11865062 | 40 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11875062 | 50 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11885062 | 50 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11895062 | 70 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11805072 | 70 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11835072 | 100 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11845072 | 100 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11865072 | 5 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11885072 | 10 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11805082 | 15 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11815082 | 25 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11825082 | 25 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11835082 | 30 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11845082 | 30 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11895042 | 120 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11875042 | 100 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11855042 | 80 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11895072 | 15 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11875072 | 10 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11815062 | 25 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11855072 | 5 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
Product Code. 11835052
Brand: Thermo Scientific™ 3514
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde y rojo, que son partículas de polímero con tinción interna y colores brillantes y llamativos.
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Specifications
Specifications
| Aditivo | Puede contener una cantidad mínima de dispersantes |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) |
| Color | Verde |
| Material | Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) |
| Tipo de producto | Partícula fluorescente |
| Tipo de colorante | Verde fluorescente Fireflli (468/508 nm) |
| Incluye | Folleto de instrucciones del paquete |
| N.° de celdas | 4,42 x 105/gramo |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ |
| Cantidad | 1 g |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Uniformidad | <5% |
| Diámetro medio (métrico) | 160 μm |
| Diámetro nominal (métrico) | 160 μm |
| Diámetro (métrico) | 160 μm |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.