Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Código de producto. 11815052 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro nominal (métrico) | Cantidad | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11815052 | 140 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11865042 | 80 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11885042 | 100 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11805052 | 120 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11825052 | 140 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11835052 | 160 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11845052 | 160 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11855052 | 5 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11865052 | 5 μm | 5 g | Verde | 1 PCS |
| 11875052 | 10 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11885052 | 10 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11895052 | 15 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11805062 | 15 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11825062 | 25 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11835062 | 30 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11845062 | 30 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11855062 | 40 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11865062 | 40 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11875062 | 50 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11885062 | 50 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11895062 | 70 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11805072 | 70 μm | 5 g | Verde | 5 g |
| 11835072 | 100 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11845072 | 100 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11865072 | 5 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11885072 | 10 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11805082 | 15 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11815082 | 25 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11825082 | 25 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11835082 | 30 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11845082 | 30 μm | 5 g | Rojo | 5 g |
| 11895042 | 120 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11875042 | 100 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11855042 | 80 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11895072 | 15 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11875072 | 10 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
| 11815062 | 25 μm | 1 g | Verde | 1 g |
| 11855072 | 5 μm | 1 g | Rojo | 1 g |
Código de producto. 11815052
Marca: Thermo Scientific™ 3513
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde y rojo, que son partículas de polímero con tinción interna y colores brillantes y llamativos.
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Puede contener una cantidad mínima de dispersantes |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB) |
| Color | Verde |
| Material | Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) |
| Tipo de producto | Partícula fluorescente |
| Tipo de colorante | Verde fluorescente Fireflli (468/508 nm) |
| Incluye | Folleto de instrucciones del paquete |
| N.° de celdas | 6,60 x 105/gramo |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ |
| Cantidad | 1 g |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Uniformidad | <6% |
| Diámetro medio (métrico) | 140 μm |
| Diámetro nominal (métrico) | 140 μm |
| Diámetro (métrico) | 140 μm |
| Mostrar más Mostrar menos |