Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes en polvo Fluoro-Max de color verde y rojo
Código de producto. 11805082 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro nominal (métrico):
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Cantidad:
1 g
5 g
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 g
5 g
Código de producto. Diámetro nominal (métrico) Cantidad Color unitSize
11805082 15 μm 5 g Rojo 5 g
11865042 80 μm 5 g Verde 5 g
11885042 100 μm 5 g Verde 5 g
11805052 120 μm 5 g Verde 5 g
11815052 140 μm 1 g Verde 1 g
11825052 140 μm 5 g Verde 5 g
11835052 160 μm 1 g Verde 1 g
11845052 160 μm 5 g Verde 5 g
11855052 5 μm 1 g Verde 1 g
11865052 5 μm 5 g Verde 1 PCS
11875052 10 μm 1 g Verde 1 g
11885052 10 μm 5 g Verde 5 g
11895052 15 μm 1 g Verde 1 g
11805062 15 μm 5 g Verde 5 g
11825062 25 μm 5 g Verde 5 g
11835062 30 μm 1 g Verde 1 g
11845062 30 μm 5 g Verde 5 g
11855062 40 μm 1 g Verde 1 g
11865062 40 μm 5 g Verde 5 g
11875062 50 μm 1 g Verde 1 g
11885062 50 μm 5 g Verde 5 g
11895062 70 μm 1 g Verde 1 g
11805072 70 μm 5 g Verde 5 g
11835072 100 μm 1 g Rojo 1 g
11845072 100 μm 5 g Rojo 5 g
11865072 5 μm 5 g Rojo 5 g
11885072 10 μm 5 g Rojo 5 g
11815082 25 μm 1 g Rojo 1 g
11825082 25 μm 5 g Rojo 5 g
11835082 30 μm 1 g Rojo 1 g
11845082 30 μm 5 g Rojo 5 g
11895042 120 μm 1 g Verde 1 g
11875042 100 μm 1 g Verde 1 g
11855042 80 μm 1 g Verde 1 g
11895072 15 μm 1 g Rojo 1 g
11875072 10 μm 1 g Rojo 1 g
11815062 25 μm 1 g Verde 1 g
11855072 5 μm 1 g Rojo 1 g
38 options
Código de producto. 11805082
Marca: Thermo Scientific™ 364B
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes con colores brillantes y llamativos.
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde y rojo, que son partículas de polímero con tinción interna y colores brillantes y llamativos.
Fabricadas en poliestireno, las partículas fluorescentes en polvo Thermo Scientific Fluoro-Max de color verde y rojo tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C). Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia. También se pueden detectar usando una lámpara de minerales o de luz negra (UV).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aditivo Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.
Contenido Microesferas de poliestireno teñido seco (DVB)
Color Rojo
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Partícula fluorescente
Tipo de colorante Rojo fluorescente Fireflli (542/612 nm)
Incluye Folleto de instrucciones del paquete
N.° de celdas 5,37 x 108/gramo
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad <14%
Diámetro medio (métrico) 15 μm
Diámetro nominal (métrico) 15 μm
Diámetro (métrico) 15 μm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.