Learn More
Thermo Scientific™ Partículas marcadoras Fluoro-Max de color verde
Código de producto. 11805042 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11805042
Marca: Thermo Scientific™ 341
Marque eficazmente la zona de riesgo para evaluar la isquemia regional mediante partículas marcadoras Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde.
Marque eficazmente la zona de riesgo a la hora de evaluar una isquemia regional mediante partículas marcadoras Thermo Scientific™ Fluoro-Max de color verde, unas partículas de color verde-amarillo brillante que se depositan en los capilares.  Estas partículas resultan fáciles de ver mediante luz fluorescente y están compuestas por un polímero que contiene un colorante fluorescente que se excita eficazmente mediante una lámpara UV portátil (es decir, una lámpara de Wood). Son partículas esféricas de 1 a 10 μm de diámetro y tienen una densidad de 1,05 g/cm3. Esto hace que se puedan suspender fácilmente en un medio acuoso.
Para marcar la “zona de riesgo” al hacer una evaluación de la isquemia regional, se han empleado diversos colorantes y partículas marcadoras. Entre estos se incluyen el azul de Evans, la tinta china y la fluoresceína. No obstante, estos colorantes tienden a migrar rápidamente a través de los tejidos, por lo que resulta difícil identificar la zona de riesgo.
Las partículas marcadoras fluorescentes son eficaces porque se depositan en los capilares y se pueden visualizar fácilmente bajo luz fluorescente. Las partículas están cargadas con una gran cantidad de colorante, lo cual produce una fluorescencia muy intensa y fácil de ver. Como las partículas son invisibles bajo la luz blanca, es posible examinar los tejidos situados fuera de la zona de riesgo para detectar posibles infartos. Al estar encapsulado en el interior de las partículas, no se produce una lixiviación del colorante ni una tinción indiscriminada.
Recomendada para:
Estudios de infarto de miocardio y otras investigaciones biológicas. No debe usarse para calibrar instrumentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Puede contener una cantidad mínima de dispersantes
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente en un entorno seco. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Se recomienda protección respiratoria contra el polvo.
Contenido Microesferas de poliestireno divinilbenceno teñido en seco
Color Verde
Material Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de producto Partícula de marcador
Tipo de colorante Verde fluorescente Firefli™ (360/530 nm)
Incluye Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro medio (métrico) 1-10 μm
Diámetro nominal (métrico) 1-10 μm
Diámetro (métrico) 1-10 μm