Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes recubiertas de estreptavidina Fluoro-Max
Código de producto. 11854992 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11854992 5 mL 5 ml
11864992 100 mL 100 ml
11874992 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11854992 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29470701010150
Simplifique el proceso de unión mediante un reactivo de unión universal.
Simplifique el proceso de unión mediante un reactivo de unión universal utilizando las partículas fluorescentes recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Fluoro-Max en diversas aplicaciones, como diagnóstico clínico, investigación y estudios inmunológicos e histológicos. Con un corrimiento de Stokes extraordinariamente amplio, las partículas de quelato de europio ayudan a prevenir la interferencia de la fluorescencia inespecífica. También son excelentes para ensayos cuantitativos rápidos de membrana, ensayos heterogéneos, ensayos luminiscentes, aplicaciones de investigación, estudios de fagocitosis, marcadores de la superficie celular y determinación del tamaño de poro.
Cuando se excitan con luz UV a la longitud de onda de máxima absorbancia de 333 nm, las partículas de quelato de europio emiten una luminiscencia prolongada a 613 nm, con una vida de aproximadamente 0,5 milisegundos, lo cual es del orden de 10.000 a 100.000 veces más largo que las vidas de la mayoría de los fluoróforos. Esta vida extraordinariamente larga permite usar las partículas de europio en aplicaciones de fluorescencia resuelta en el tiempo y también permite reducir los límites de detección de los ensayos fluorescentes varios órdenes de magnitud, ya que elimina la interferencia de fondo de la fluorescencia de la matriz, cuya duración es relativamente corta.
  • Se fabrican tiñendo partículas modificadas con carboxilatos Thermo Scientific™ OptiLink™ con quelato de europio.
  • Diseñadas específicamente para aplicaciones fluorimétricas automatizadas o de membrana.
  • Se comercializan con diámetros estándar de 0,1 μM, 0,2 μM y 0,3 μM
  • Se tiñen internamente para evitar la lixiviación del colorante y garantizar que la superficie tenga la máxima inmunorreactividad posible.
Ventajas de las partículas fluorescentes Fluoro-Max
  • Unen ligandos sin interferencia alguna por parte del colorante
  • Superficie sin colorante para el acoplamiento
  • Alta capacidad de unión a proteínas
  • Adsorben proteínas fácilmente
  • Optimizan los análisis controlando la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad.
  • Contenido de ácidos optimizado
Recomendada para:
  • Diagnóstico clínico
  • Biología molecular
  • Ensayos de flujo lateral, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo 0,05 % de azida sódica
Propiedad de unión Estreptavidina
Concentración 1 % de sólidos
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Microesferas de poliestireno teñidas de rojo fluorescente en agua
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Estudios inmunohistológicos
Material Poliestireno o poliestireno con superficie injertada con copolímero recubierta de estreptavidina
Tipo de producto Partícula fluorescente
Tipo de colorante Quelato de europio
Incluye Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis
Área de aparcamiento Unión de biotina de ∼1000 pmol/mg
Densidad de las partículas 1,06g/cm³
Cantidad 5 mL
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Modificación de la superficie Estreptavidina
Uniformidad < 5 % CV
Diámetro medio (métrico) 0,3 μm
Diámetro nominal (métrico) 0,3 μm
Diámetro (métrico) 0,3 μm