Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes Fluoro-Max™ modificadas con carboxilatos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Con las partículas fluorescentes Fluoro-Max modificadas con carboxilo, reducirá los límites de detección de los ensayos de fluorescencia al limitar la interferencia de fondo producida por la fluorescencia de vida corta de la matriz Fabricadas tiñendo partículas modificadas con carboxilatos Thermo Scientific™ OptiLink™ con quelato de europio, las partículas se han diseñado específicamente para aplicaciones fluorimétricas automatizadas o de membrana. Con un corrimiento de Stokes extraordinariamente amplio, las partículas de quelato de europio Fluoro-Max ayudan a prevenir la interferencia de la fluorescencia inespecífica.
- La tinción interna garantiza un color con un brillo y una saturación máximos, lo cual aumenta la sensibilidad y facilidad de lectura del ensayo. Elimina los problemas asociados con los ensayos basados en enzimas.
- El encapsulamiento del colorante impide la filtración al medio acuoso y optimiza la inmunorreactividad de la superficie.
- El proceso de tinción inhibe muy poco o nada la adsorción y el acoplamiento covalente de la inmunoglobulina G, aumentando así la unión de la proteína a las partículas.
- Aptas para diversas aplicaciones, como diagnóstico clínico, investigación y estudios inmunológicos e histológicos.
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos de flujo lateral, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos.
Specifications
Specifications
| Aditivo | 0,05 % de azida sódica |
| Propiedad de unión | Modificado con carboxilato |
| Concentración | 1 % de sólidos |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno teñidas de rojo fluorescente en agua |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno o poliestireno con superficie injertada con copolímero |
| Tipo de producto | Partícula fluorescente |
| Tipo de colorante | Quelato de europio |
| Incluye | Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.