Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color verde
Código de producto. 11878383 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11878383 | 1,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11543353 | 1,0 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11888383 | 2,0 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11898383 | 2,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11808393 | 2,2 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11818393 | 2,2 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11828393 | 3,0 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11838393 | 3,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11523363 | 5,0 μm | 10 mL | 10 ml |
| 11858393 | 5,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11868393 | 0,10 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11898393 | 10,0 μm | 60 mL | 60 ml |
| 11878393 | 0,10 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11818403 | 0,14 μm | 90 mL | 1 PCS |
| 10628755 | 0,20 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11838403 | 0,20 μm | 90 mL | 90 ml |
| 10516975 | 0,03 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11868403 | 0,25 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11878403 | 0,25 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11858403 | 0,03 μm | 90 mL | 1 PCS |
| 11888403 | 0,30 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11898403 | 0,30 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11808413 | 0,04 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11828413 | 0,40 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11838413 | 0,40 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11533323 | 0,04 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11868413 | 0,05 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11888413 | 0,50 μm | 15 ml | 15 ml |
| 13415406 | 0,50 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11898413 | 0,50 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11878413 | 0,05 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11808423 | 0,60 μm | 15 ml | 1 PCS |
| 11818423 | 0,60 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11828423 | 0,70 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11838423 | 0,70 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11848423 | 0,08 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11854792 | 0,08 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11814862 | 0,09 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11824862 | 0,09 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11834862 | 0,90 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11844862 | 0,90 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11874792 | 0,83 μm | 90 mL | 90 ml |
| 11888393 | 10,0 μm | 10 mL | 10 ml |
Code produit. 11878383
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ G0100B
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color verde, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Características:
- Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
- Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
- Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
- También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar en función del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
- Prueba de filtros
- Rastreo de flujo
- Investigación biológica
Spécification
Spécification
| Aditivo | Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad |
| Concentración | 1 % de sólidos |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno tintadas en agua |
| Color | Verde |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Partícula fluorescente |
| Tipo de colorante | Verde fluorescente Firefli™ (468/508 nm) |
| Incluye | Folleto de instrucciones del paquete |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm³ |
| Cantidad | 60 mL |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Uniformidad | <5% |
| Diámetro medio (métrico) | 1 μm |
| Diámetro nominal (métrico) | 1 μm |
| Diámetro (métrico) | 1,0 μm |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.