Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas Fluoro-Max teñidas de color azul
Código de producto. 11878253 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,05 μm
0,10 μm
0,15 μm
0,20 μm
0,30 μm
0,50 μm
0,52 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,80 μm
0,90 μm
1 μm
2 μm
Cantidad:
1 unidad
10 mL
15 ml
60 mL
90 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
11878253 0,60 μm 90 mL 90 ml
10313345 1 μm 10 mL 10 ml
11878233 1 μm 60 mL 60 ml
11888233 2 μm 10 mL 10 ml
11898233 2 μm 60 mL 60 ml
11828243 0,15 μm 15 ml 15 ml
11838243 0,15 μm 90 mL 90 ml
11848243 0,20 μm 15 ml 15 ml
11858243 0,20 μm 90 mL 90 ml
11868243 0,30 μm 15 ml 15 ml
11878243 0,30 μm 90 mL 90 ml
11808253 0,05 μm 15 ml 15 ml
11828253 0,50 μm 15 ml 15 ml
13425406 0,50 μm 15 ml 15 ml
11838253 0,50 μm 90 mL 90 ml
11818253 0,05 μm 90 mL 90 ml
11848253 0,52 μm 15 ml 1 PCS
11858253 0,52 μm 90 mL 90 ml
11868253 0,60 μm 15 ml 15 ml
11888253 0,70 μm 15 ml 15 ml
11898253 0,70 μm 90 mL 90 ml
11808263 0,80 μm 15 ml 15 ml
11818263 0,80 μm 90 mL 90 ml
11828263 0,90 μm 15 ml 15 ml
11838263 0,90 μm 90 mL 90 ml
11808243 0,10 μm 1 unidad 15 ml
26 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11878253
Brand: Thermo Scientific™ B600B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Logre una mejora de la sensibilidad y la detectabilidad en métodos analíticos mediante microesferas con tinción interna que presentan colores brillantes de alto contraste.
Logre una mejora de la sensibilidad y la detectabilidad en métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color azul, que son suspensiones de microesferas con tinción interna que presentan colores brillantes y de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores nítidos y brillantes cuando se iluminan con luz de una longitud de onda más corta que la de emisión. Esto mejora su contraste y visibilidad con respecto a los materiales del fondo. A estas partículas de polímero internamente teñidas se les aplica el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante a través de la matriz de polímero, con el fin de producir colores fluorescentes brillantes, reducir al mínimo la fotodecoloración y prevenir la lixiviación del colorante al medio acuoso.
  • Fabricadas en poliestireno (PS)
  • Densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C)
  • Envasadas con un 1 % de sólidos
  • Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
  • También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aditivo Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Concentración 1 % de sólidos
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Contenido Microesferas de poliestireno tintadas en agua
Color Azul
Material Poliestireno
Tipo de producto Partícula fluorescente
Tipo de colorante Azul fluorescente Fireflli (365,388,412/ 445,445,473)
Incluye Folleto de instrucciones del paquete
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 90 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad <3%
Diámetro medio (métrico) 0,60 μm
Diámetro nominal (métrico) 0,6 μm
Diámetro (métrico) 0,60 μm