Learn More
Solución estándar de fluoruro, Ion HIQU, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | 100 ml |
| Olor | Odourless |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 2.21g NaF/l H2O |
| Color | Incolora |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Cantidad | 100 mL |