Learn More
Invitrogen™ Kits de etiquetado de proteínas fluorescente
Código de producto. 10402312
Change view
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 633
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 660
Alexa Fluor 680
Biotin (DSB-X)
FITC (fluoresceína)
Oregon Green 488
Pacific Blue
Texas Red
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Etiqueta o tinte unitSize
10402312 Alexa Fluor 532 1 set
10154902 Alexa Fluor 350 cada uno
10701154 Alexa Fluor 488 cada uno
10634813 Alexa Fluor 546 1 set
10267442 Alexa Fluor 555 cada uno
10318352 Alexa Fluor 568 1 set
10053322 Alexa Fluor 594 1 set
10720964 Alexa Fluor 633 cada uno
10544823 Alexa Fluor 647 cada uno
10297392 Alexa Fluor 660 cada uno
10207402 Alexa Fluor 680 cada uno
10287432 FITC (fluoresceína) 1 set
10297052 Oregon Green 488 1 set
10402162 Pacific Blue cada uno
10799613 Texas Red cada uno
10656733 Biotin (DSB-X) cada uno
16 options
Código de producto. 10402312
Marca: Invitrogen™ A10236
Forme conjugados colorante-proteína estables en todo el espectro con cualquier de nuestros 16 kits de etiquetado de proteínas disponibles para su uso en diversas aplicaciones de microscopía de fluorescencia, incluidos la citometría de flujo, IHC/IF/ICC, FISH y análisis de gran contenido.
Listos para su uso en solo 90 minutos, nuestros kits de etiquetado de proteínas incluyen columna de centrifugación preempaquetada de fácil uso para una rápida retirada del colorante y una recuperación habitual superior al 85 %. Cada kit contiene suficiente reactivo para 3–5 reacciones de conjugación de proteínas. Nuestros kits proporcionan mejores resultados debido a una menor fluorescencia de fondo, menos uniones no específicas y flujos de trabajo más sencillos para la conjugación de proteínas con 16 fluoróforos distintos.
• Etiquete con fluorescencia 1 mg de proteínas por reacción (tres reacciones por kit)
• Etiquete 0,5–3 mg por reacción con el kit de etiquetado de proteínas DSB-X Biotin (cinco reacciones por kit)
• Proteínas etiquetadas listas para su uso en 90 minutos. (∼15 minutos de manipulación)
• Purifique proteínas con rapidez eliminado el colorante no unido rápidamente utilizando las columnas de centrifugación preempaquetadas con una recuperación del >85 %
• Incluye instrucciones detalladas para la determinación del grado de etiquetado (DOL)
Cada kit de etiquetado de proteínas contiene todo lo necesario para realizar de 3-5 reacciones de etiquetado independientes y purificar los conjugados resultantes. El colorante reactivo tiene una fracción de éster succinimidilo (SE) o éster tetrafluorofenil (TFP) que reacciona eficazmente con las aminas primarias de las proteínas para formar conjugados de colorante–proteína estables. Cada vial de colorante reactivo suministrado en el kit es suficiente para etiquetar 1 mg de diversas proteínas purificadas, incluidos factores de crecimiento, citocinas, nanocuerpos, enzimas, moléculas de adhesión celular y anticuerpos.
El etiquetado directo de fluoróforos permite el uso de diversos anticuerpos primarios del mismo isotipo (derivados de la misma especie) en el mismo experimento. Las proteínas de estabilización, como BSA, deben eliminarse de la muestra antes del etiquetado.
Distintos kits de etiquetado de proteínas
Azul fluorescente Alexa Fluor 350—excitación y emisión máximas de 346/442 nm
Verde fluorescente Alexa Fluor 488—excitación y emisión máximas de 494/519 nm; excitado con una línea de láser de argón de 488 nm y se detecta con filtros estándar FITC/Cy2
Amarillo fluorescente Alexa Fluor 532—excitación y emisión máximas de 530/554 nm; excitado con una línea láser de Nd:YAG de 532 nm y se detecta con filtros estándar de rodamina 6G
Naranja fluorescente Alexa Fluor 546—excitación y emisión máximas de 554/570 nm; excitado con una línea láser de He-Ne de 543 nm y se detecta con filtros estándar TRITC/Cy3
Naranja fluorescente Alexa Fluor 555—excitación y emisión máximas de 555/565 nm; excitado con una línea láser de He-Ne de 543 nm y se detecta con filtros estándar TRITC/Cy3
Naranja rojo fluorescente Alexa Fluor 568—excitación y emisión máximas de 577/603 nm; excitado con una línea láser de Kr de 568 nm y se detecta con filtros estándar de rodamina rojo/Cy3.5
Rojo fluorescente Alexa Fluor 594—excitación y emisión máximas de 590/617 nm; excitado con una línea láser de Kr o He-Ne de 594 nm y se detecta con filtros estándar Texas rojo
Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 633—excitación y emisión máximas de 632/647 nm
Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 647—excitación y emisión máximas de 650/668 nm; excitado con una línea de láser de Kr o He-Ne de 633 o 635 nm y se detecta con filtros estándar APC/Cy5.
Rojo lejano fluorescente Alexa Fluor 660—excitación y emisión máximas de 663/690 nm
Fluorescente cercano al infrarrojo Alexa Fluor 680—excitación y emisión máxima de 680/700 nm
Verde fluorescente Fluorescein-EX—excitación y emisión máxima de 494/518 nm
Verde Oregon 488—excitación y emisión máxima de 496/524 nm
Pacific Blue—colorante violeta excitable mediante luz con una excitación y emisión máxima de 410/455 nm
Texas Red-X—excitación y emisión máxima de 595/615 nm
DSB-X Biotin—Los conjugados se pueden unir de forma reversible a proteínas de unión de proteína, como estreptavidina o avidina. La concentración (mg/ml) de la preparación de anticuerpo etiquetado con DSB-X Biotin se puede determinar midiendo la absorbancia de la muestra dializada a 280 nm y dividiendo este valor entre 1,3 o 1,4 cuando se mida en una solución en una cubeta con una trayectoria de 1 cm. DSB-X Biotin no se absorbe de manera significativa a 280 nm.
Para etiquetar cantidades más pequeñas de anticuerpos (∼100 µg), recomendamos nuestros kits de etiquetados de anticuerpos. Consulte el manual del usuario del kit de etiquetado de proteínas para obtener más información sobre protocolos, pesos moleculares y el grado de etiquetado de cada colorante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de etiquetado de proteínas
Cantidad 3 reacciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescencia
Excitación/emisión 530/554
Método de etiquetado Basado en conjugación
Escala de etiquetado 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Alexa Fluor
Reactividad química Amina
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 532
Color Amarillo
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor